3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H32823.03
H32823.09
H32823.03EA
89.4
EUR
H32823.03
H32823.09
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 401-94-5
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 77-81°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061229
Fórmula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Ponto de Fusão: 77…81 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061229 Número CAS: 401-94-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |