4-Bromo-o-cresol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32307.06
H32307.14
H32307.06EA
84
EUR
H32307.06
H32307.14
4-Bromo-o-cresol ≥97%
4-Bromo-o-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 2362-12-1
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD00055435
Fórmula:
C₇H₇BrO Ponto de Fusão: 62…66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00055435 Número CAS: 2362-12-1 |