3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32122.03
H32122.06
H32122.03EA
29.1
EUR
H32122.03
H32122.06
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥98%
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 79944-64-2
Molecular Formula: C7H6ClFO
Formula Weight: 160.58
Refractive Index: 1.5310
Fórmula:
C₇H₆ClFO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03788554 Número CAS: 79944-64-2 |