2-Phenylquinoline ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H31920.03
H31920.06
H31920.03EA
86.5
EUR
H31920.03
H31920.06
2-Phenylquinoline ≥99%
2-Phenylquinoline
Purity: 99+%
CAS No.: 612-96-4
Molecular Formula: C15H11N
Formula Weight: 205.26
Melting Point: 82-84°
Boiling Point: 363°
MDL No.: MFCD00011568
Fórmula:
C₁₅H₁₁N Ponto de ebulição: 363 °C Ponto de Fusão: 82…84 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011568 Número CAS: 612-96-4 EINECS: 210-326-7 |