4-Mercapto-4-metil-2-pentanona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Mercapto-4-methylpentan-2-one
H31693.03
H31693.06
H31693.14
H31693.03EA
49.6
EUR
H31693.03
H31693.06
H31693.14
4-Mercapto-4-metil-2-pentanona ≥98%
4-Mercapto-4-metil-2-pentanona
Purity: 98%
CAS No.: 19872-52-7
Molecular Formula: C6H12SO
Formula Weight: 132.23
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 174°
UN No.: 3336
MDL No.: MFCD00085208
Fórmula:
C₆H₁₂OS Ponto de ebulição: 174 °C Densidade: 0,961 Ponto de Inflamação: 54 °C (129 °F) |
Número MDL :
MFCD00085208 Número CAS: 19872-52-7 EINECS: 243-386-8 ADR: 3,III |