Print…
2,5-Dibromobenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31689.03 H31689.06 H31689.14
H31689.03EA 57.2 EUR
H31689.03 H31689.06 H31689.14
2,5-Dibromobenzaldehyde ≥97%
2,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 74553-29-0 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 88-102° MDL No.: MFCD00462864
Fórmula: C₇H₄Br₂O
Ponto de Fusão: 88…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462864
Número CAS: 74553-29-0