4-Fluorophthalic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H31597.03
H31597.09
H31597.03EA
37.4
EUR
H31597.03
H31597.09
4-Fluorophthalic acid ≥98%
4-Fluorophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 320-97-8
Molecular Formula: C8H5FO4
Formula Weight: 184.12
Odour: Odourless
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD06208213
Fórmula:
C₈H₅FO₄ Ponto de Fusão: 154…158 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06208213 Número CAS: 320-97-8 |