Print…
2-Acetyl-4-chlorothiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H30384.06 H30384.14
H30384.06EA 114 EUR
H30384.06 H30384.14
2-Acetyl-4-chlorothiophene ≥98%
2-Acetyl-4-chlorothiophene
Purity: 98+% CAS No.: 34730-20-6 Molecular Formula: C6H5ClOS Formula Weight: 160.62 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00082791
Fórmula: C₆H₅ClOS
Densidade: 1,334
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082791
Número CAS: 34730-20-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III