Amantadine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H30076.06
H30076.14
H30076.22
H30076.06EA
71.8
EUR
H30076.06
H30076.14
H30076.22
Amantadine 98%
Amantadine
Purity: 98%
CAS No.: 768-94-5
Molecular Formula: C10H17N
Formula Weight: 151.25
Melting Point: ca 200° subl.
MDL No.: MFCD00074732
Fórmula:
C₁₀H₁₇N Ponto de ebulição: 214 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00074732 Número CAS: 768-94-5 EINECS: 212-201-2 Merck Index: 12,00389 |