Print…
2-Amino-6-chlorobenzothiazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
H27877.06 H27877.14
H27877.06EA 41.3 EUR
H27877.06 H27877.14
2-Amino-6-chlorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 95-24-9 Molecular Formula: C7H5ClN2S Formula Weight: 184.64 Melting Point: 199-201° MDL No.: MFCD00053557
Fórmula: C₇H₅ClN₂S
Ponto de ebulição: 344 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 199…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053557
Número CAS: 95-24-9
EINECS: 202-402-3