1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Butyl-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
H27827.06
H27827.18
H27827.06EA
58.6
EUR
H27827.06
H27827.18
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphate ≥99%
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 99%
CAS No.: 227617-70-1
Molecular Formula: C9H17F6N2P
Formula Weight: 298.21
Refractive Index: 1.423
Melting Point: 48-50°
MDL No.: MFCD03790877
Fórmula:
C₉H₁₇F₆N₂P Ponto de Fusão: 48…50 °C Densidade: 1,354 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03790877 Número CAS: 227617-70-1 |