Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H27754.06 H27754.18
H27754.06EA 41.8 EUR
H27754.06 H27754.18
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate
Purity: 99% CAS No.: 401788-98-5 Molecular Formula: C9H18N2O4S Formula Weight: 250.32 Refractive Index: 1.4780
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₄S
Densidade: 1,21
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095437
Número CAS: 401788-98-5
UN: 3265
ADR: 8,II