Print…
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
H27744.06 H27744.03
H27744.06EA 140 EUR
H27744.06 H27744.03
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 13737-36-5 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 178-180° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00010632
Fórmula: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010632
Número CAS: 13737-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III