Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: EMIM ESU
H27571.18 H27571.30
H27571.18EA 76.3 EUR
H27571.18 H27571.30
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate ≥99%
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate
Purity: 99% CAS No.: 342573-75-5 Molecular Formula: C8H16N2O4S Formula Weight: 236.29 Flash Point: 162°(324°F) Melting Point: -30° MDL No.: MFCD06798189
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₄S
Peso Molecular: 236.29 g/mol
Ponto de Fusão: < –30 °C
Densidade: 1.24
Ponto de Inflamação: 162 °C (324 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798189
Número CAS: 342573-75-5