Print…
5-Amino-2-methoxypyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H27528.06 H27528.14
H27528.06EA 44 EUR
H27528.06 H27528.14
5-Amino-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-2-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 6628-77-9 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5735 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 85-90°/1mm MDL No.: MFCD00006264
Fórmula: C₆H₈N₂O
Ponto de ebulição: 85…90 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00006264
Número CAS: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8