Print…
1-Pentyl-4-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodopentylbenzene, 4-Pentyliodbenzol, 1-(4-Iodophenyl)pentane, 1-Iodo-4-pentylbenzene, 4-Pentyliodobenzene, 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
H27356.09 H27356.03
H27356.09EA 171 EUR
H27356.09 H27356.03
1-Pentyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Pentyl-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 85017-60-3 Molecular Formula: C11H15I Formula Weight: 274.14 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 88°/1mm MDL No.: MFCD00079767
Fórmula: C₁₁H₁₅I
Ponto de ebulição: 88 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,38
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079767
Número CAS: 85017-60-3