1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
H27272.06
H27272.18
H27272.06EA
150
EUR
H27272.06
H27272.18
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ≥99%
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Purity: 99%
CAS No.: 304680-35-1
Molecular Formula: C10H19F6N2P
Formula Weight: 312.24
Refractive Index: 1.419
Fórmula:
C₁₀H₁₉F₆N₂P Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03093296 Número CAS: 304680-35-1 |