1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-Butyl-2,3-dimethyl-3-imidazolium chloride
H27270.06
H27270.18
H27270.06EA
50.9
EUR
H27270.06
H27270.18
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥99%
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Purity: 99%
CAS No.: 98892-75-2
Molecular Formula: C9H17ClN2
Formula Weight: 188.69
Melting Point: 89.5-93.2°
MDL No.: MFCD03093291
Fórmula:
C₉H₁₇ClN₂ Ponto de Fusão: 89,5…93.2 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03093291 Número CAS: 98892-75-2 |