Print…
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
H27178.06 H27178.18
H27178.06EA 37.9 EUR
H27178.06 H27178.18
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98% CAS No.: 171058-17-6 Molecular Formula: C10H19N2Cl Formula Weight: 202.72 Refractive Index: 1.5165
Fórmula: C₁₀H₁₉ClN₂
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093289
Número CAS: 171058-17-6