Print…
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
H27140.14 H27140.06
H27140.14EA 190 EUR
H27140.14 H27140.06
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 20781-20-8 Molecular Formula: C9H13NO2 Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 140°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052393
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 140 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,113
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052393
Número CAS: 20781-20-8
ADR: 8,III