Print…
1-Metil-3-fenil-1-piperazina ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: MEFPIP
H26924.03 H26924.06 H26924.14
H26924.03EA 29.5 EUR
H26924.03 H26924.06 H26924.14
1-Metil-3-fenil-1-piperazina ≥97%
1-Metil-3-fenil-1-piperazina
Purity: 97% CAS No.: 5271-27-2 Molecular Formula: C11H16N2 Formula Weight: 176.26 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 85°/0.5mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03411603
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 85 °C (0,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411603
Número CAS: 5271-27-2
EINECS: 432-360-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III