4-Fluoro-o-toluonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H26641.06
H26641.14
H26641.06EA
62.1
EUR
H26641.06
H26641.14
4-Fluoro-o-toluonitrile ≥97%
4-Fluoro-o-toluonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 147754-12-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 67-71°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03095106
Fórmula:
C₈H₆FN Ponto de Fusão: 67…71 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03095106 Número CAS: 147754-12-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |