2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H25822.06
H25822.03
H25822.06EA
347
EUR
H25822.06
H25822.03
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 175205-82-0
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 29°(84°F)
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 76°/8mm
MDL No.: MFCD00153084
Fórmula:
C₆H₃BrF₃N Ponto de ebulição: 76 °C (8 mmHg) Ponto de Fusão: 37…39 °C Ponto de Inflamação: 29 °C (84 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00153084 Número CAS: 175205-82-0 UN: 2926 ADR: 4.1,III |