Print…
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H25796.14 H25796.22
H25796.14EA 67.9 EUR
H25796.14 H25796.22
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
CAS No.: 13371-17-0 Molecular Formula: C22H24ClP Formula Weight: 354.86 Melting Point: 225-228° UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00040546
Fórmula: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl
Ponto de Fusão: 225…228 °C
Ponto de Inflamação: >270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040546
Número CAS: 13371-17-0
EINECS: 236-443-3
UN: 3464
ADR: 6.1,III