2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H25749.03
H25749.06
H25749.03EA
132
EUR
H25749.03
H25749.06
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 189278-27-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Melting Point: 48-51°
Boiling Point: 78-79°/14mm
MDL No.: MFCD00153087
Fórmula:
C₆H₃BrF₃N Ponto de ebulição: 78…79 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 48…51 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00153087 Número CAS: 189278-27-1 |