2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H25748.03
H25748.06
H25748.03EA
128
EUR
H25748.03
H25748.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 175205-81-9
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 73°(164°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 84-85°/14mm
MDL No.: MFCD00153085
Fórmula:
C₆H₃BrF₃N Ponto de ebulição: 84…85 °C (14 mmHg) Densidade: 1,83 Ponto de Inflamação: 73 °C (164 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00153085 Número CAS: 175205-81-9 |