Print…
1-Aminopyridinium iodide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Aminopyridinium Iodide, 1-Aminopyridine hydroiodide, 1-Aminopyridine HI
B25703.06 B25703.14
B25703.06EA 56.9 EUR
B25703.06 B25703.14
1-Aminopyridinium iodide 97%
1-Aminopyridinium iodide
Purity: 97% CAS No.: 6295-87-0 Molecular Formula: C5H7IN2 Formula Weight: 222.03 Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 3713241
Fórmula: C₅H₇IN₂
Peso Molecular: 222.03 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 160 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051893
Número CAS: 6295-87-0
EINECS: 228-566-6