5-Phenyl-1H-tetrazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25664.14
B25664.22
B25664.14EA
55.8
EUR
B25664.14
B25664.22
5-Phenyl-1H-tetrazole ≥99%
5-Phenyl-1H-tetrazole
Purity: 99%
CAS No.: 18039-42-4
Molecular Formula: C7H6N4
Formula Weight: 146.15
Odour: Odourless
Melting Point: ca 215° dec.
MDL No.: MFCD00022388
Fórmula:
C₇H₆N₄ Ponto de ebulição: 331 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 215 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022388 Número CAS: 18039-42-4 EINECS: 241-950-8 |