Print…
Hidrogénossulfato de sódio, anidro 90+% remainder mainly sodium sulphate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium bisulphate
B25587.0B B25587.0I B25587.30
B25587.0BEA 69.9 EUR
B25587.0B B25587.0I B25587.30
Hidrogénossulfato de sódio, anidro 90+% remainder mainly sodium sulphate
Hidrogénossulfato de sódio
Purity: 90+% CAS No.: 7681-38-1 Molecular Formula: NaHSO4 Formula Weight: 120.06 Odour: Odourless pH: 1.0 Melting Point: 177-180° Merck Reference: 14,8586 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003531
Fórmula: HNaO₄S
Peso Molecular: 120.06 g/mol
Ponto de Fusão: 177…180 °C
Densidade: 2.435
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003531
Número CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8586