Print…
8-Bromocaprylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B25575.09 B25575.18
B25575.09EA 136 EUR
B25575.09 B25575.18
8-Bromocaprylic acid ≥97%
8-Bromocaprylic acid
Purity: 97% CAS No.: 17696-11-6 Molecular Formula: C8H15BrO2 Formula Weight: 223.11 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 147-150°/2mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004430
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Ponto de ebulição: 147…150 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 37…41 °C
Densidade: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004430
Número CAS: 17696-11-6
ADR: 8,III