3,5-Dibromobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25495.06
B25495.14
B25495.06EA
111
EUR
B25495.06
B25495.14
3,5-Dibromobenzaldehyde ≥98%
3,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 56990-02-4
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 89-93°
Beilstein Reference: 2573432
Fórmula:
C₇H₄Br₂O Ponto de Fusão: 89…93 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00156887 Número CAS: 56990-02-4 |