Print…
1-Methylbenzimidazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-1H-benzimidazole
B25472.06 B25472.14
B25472.06EA 80.8 EUR
B25472.06 B25472.14
1-Methylbenzimidazole ≥99%
1-Methylbenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 1632-83-3 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 154°/12mm MDL No.: MFCD00192275
Fórmula: C₈H₈N₂
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 154 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Densidade: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192275
Número CAS: 1632-83-3