4-Iodopyridine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25459.03
B25459.06
B25459.03EA
53.4
EUR
B25459.03
B25459.06
4-Iodopyridine 96%
4-Iodopyridine
Purity: 96%
CAS No.: 15854-87-2
Molecular Formula: C5H4IN
Formula Weight: 205.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 1594
MDL No.: MFCD02093937
Fórmula:
C₅H₄IN Ponto de Fusão: 96…99 °C Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD02093937 Número CAS: 15854-87-2 |