Print…
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25409.14 B25409.06
B25409.14EA 187 EUR
B25409.14 B25409.06
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 31928-44-6 Molecular Formula: C6H3BrClI Formula Weight: 317.36 MDL No.: MFCD00672944
Fórmula: C₆H₃BrClI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672944
Número CAS: 31928-44-6