Print…
5-Benzyloxyindole ≥94% may contain up to ca 7% toluene
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Benzyloxy-1H-indole, 5-(Benzyloxy)-1H-indole
B25143.03 B25143.06 B25143.14
B25143.03EA 36.5 EUR
B25143.03 B25143.06 B25143.14
5-Benzyloxyindole ≥94% may contain up to ca 7% toluene
5-Benzyloxyindole
Purity: 94% CAS No.: 1215-59-4 Molecular Formula: C15H13NO Formula Weight: 223.28 Melting Point: 96-101° Beilstein Reference: 173532
Fórmula: C₁₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 165 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 96…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005676
Número CAS: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1