N-(6-Bromohexyl)phthalimide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25128.06
B25128.14
B25128.22
B25128.06EA
60.5
EUR
B25128.06
B25128.14
B25128.22
N-(6-Bromohexyl)phthalimide ≥97%
N-(6-Bromohexyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 24566-79-8
Molecular Formula: C14H16BrNO2
Formula Weight: 310.19
Odour: Odourless
Melting Point: 54-60°
Boiling Point: 186-188°/0.4mm
Beilstein Reference: 186875
MDL No.: MFCD00023098
Fórmula:
C₁₄H₁₆BrNO₂ Peso Molecular: 310.19 g/mol Ponto de ebulição: 186…188 °C (0.4 mmHg) Ponto de Fusão: 54…60 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023098 Número CAS: 24566-79-8 |