Trimethylsulphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25098.14
B25098.22
B25098.36
B25098.14EA
70
EUR
B25098.14
B25098.22
B25098.36
Trimethylsulphonium bromide ≥98%
Trimethylsulphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 3084-53-5
Molecular Formula: (CH3)3SBr
Formula Weight: 157.07
Melting Point: 203° subl.
MDL No.: MFCD00051367
Fórmula:
C₃H₉BrS Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051367 Número CAS: 3084-53-5 |