Print…
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25071.06 B25071.14
B25071.06EA 69.2 EUR
B25071.06 B25071.14
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 94569-84-3 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Flash Point: 87°(190°F) Melting Point: 51-56° MDL No.: MFCD00142872
Fórmula: C₇H₄BrFO
Peso Molecular: 203.01 g/mol
Ponto de Fusão: 51…56 °C
Ponto de Inflamação: 87 °C (190 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142872
Número CAS: 94569-84-3