Print…
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B25033.06 B25033.14 B25033.22
B25033.06EA 68.2 EUR
B25033.06 B25033.14 B25033.22
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
3,4-Dimethoxybenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 5763-61-1 Molecular Formula: C9H13NO2 Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Boiling Point: 281-284° Beilstein Reference: 511575 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008116
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 281…284 °C
Densidade: 1,109
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008116
Número CAS: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
ADR: 8,III