Print…
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-2-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
B24913.06 B24913.14 B24913.22
B24913.06EA 68.4 EUR
B24913.06 B24913.14 B24913.22
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride 96%
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 351003-52-6 Molecular Formula: C6H3BrCl2O2S Formula Weight: 289.96 Melting Point: 76-81° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094630
Fórmula: C₆H₃BrCl₂O₂S
Peso Molecular: 289.96 g/mol
Ponto de Fusão: 76…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094630
Número CAS: 351003-52-6
UN: 3261
ADR: 8 II