Print…
2,4,6-Triphenylaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-amine
B24871.03 B24871.06 B24871.14
B24871.03EA 97 EUR
B24871.03 B24871.06 B24871.14
2,4,6-Triphenylaniline ≥98%
2,4,6-Triphenylaniline
Purity: 98% CAS No.: 6864-20-6 Molecular Formula: C24H19N Formula Weight: 321.43 Melting Point: 122-125° MDL No.: MFCD00012371
Fórmula: C₂₄H₁₉N
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012371
Número CAS: 6864-20-6