Print…
3,4-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: o-Xylene-4-sulphonyl chloride, 3,4-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride
B24806.06 B24806.14
B24806.06EA 68.8 EUR
B24806.06 B24806.14
3,4-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
3,4-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2905-30-8 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Odour: Acrid UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00625742
Fórmula: C₈H₉ClO₂S
Peso Molecular: 204.68 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00625742
Número CAS: 2905-30-8
EINECS: 210-337-7
UN: 3261
ADR: 8 II