Print…
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
B24757.14 B24757.22
B24757.14EA 40.8 EUR
B24757.14 B24757.22
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate ≥97%
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Purity: 97% CAS No.: 2150-47-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 116-119° MDL No.: MFCD00002276
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002276
Número CAS: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3