Tetrabromophthalic anhydride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24550.22
B24550.36
B24550.22EA
47.7
EUR
B24550.22
B24550.36
Tetrabromophthalic anhydride ≥98%
Tetrabromophthalic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 632-79-1
Molecular Formula: C8Br4O3
Formula Weight: 463.70
Odour: Odourless
Melting Point: 274-280°
Beilstein Reference: 18908
MDL No.: MFCD00005919
Fórmula:
C₈Br₄O₃ Ponto de ebulição: 477 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 274…280 °C Densidade: 2,87 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005919 Número CAS: 632-79-1 EINECS: 211-185-4 |