Print…
Isopropyl salicylate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
B24471.14 B24471.22
B24471.14EA 58.5 EUR
B24471.14 B24471.22
Isopropyl salicylate ≥99%
Isopropyl salicylate
Purity: 99% CAS No.: 607-85-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 93°(199°F) Boiling Point: 122°/18mm MDL No.: MFCD00035703
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 122 °C (18 mmHg)
Densidade: 1,09
Ponto de Inflamação: >93 °C (199 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035703
Número CAS: 607-85-2
EINECS: 210-143-2