4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24352.06
B24352.14
B24352.06EA
59.5
EUR
B24352.06
B24352.14
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 216159-03-4
Molecular Formula: C6H3BrClFO2S
Formula Weight: 273.51
Melting Point: 63-66°
Boiling Point: 84°/0.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01090993
Fórmula:
C₆H₃BrClFO₂S Ponto de ebulição: 84 °C (0,5 mmHg) Ponto de Fusão: 63…66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01090993 Número CAS: 216159-03-4 UN: 3261 ADR: 8,II |