2-Chloroethyl ethyl ether ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Ethoxyethyl chloride, 2-Chlorodiethyl ether, 2-Chloroethylethylether
B24308.14
B24308.22
B24308.14EA
73.3
EUR
B24308.14
B24308.22
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98%
2-Chloroethyl ethyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 628-34-2
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2Cl
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -60°
Boiling Point: 107-108°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000974
Fórmula:
C₄H₉ClO Peso Molecular: 108.57 g/mol Ponto de ebulição: 107…108 °C Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 0.99 Ponto de Inflamação: 6 °C (43 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000974 Número CAS: 628-34-2 EINECS: 211-037-9 UN: 3271 ADR: 3 II |