6-Methyluracil ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24191.0E
B24191.22
B24191.36
B24191.0EEA
372
EUR
B24191.0E
B24191.22
B24191.36
6-Methyluracil ≥97%
6-Methyluracil
Purity: 97%
CAS No.: 626-48-2
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 317-320°
Beilstein Reference: 115647
Merck Reference: 14,6133
MDL No.: MFCD00006028
Fórmula:
C₅H₆N₂O₂ Ponto de ebulição: 358 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 317…320 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006028 Número CAS: 626-48-2 EINECS: 210-949-4 Merck Index: 14,6133 |