3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24143.06
B24143.14
B24143.06EA
53.4
EUR
B24143.06
B24143.14
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 2740-83-2
Molecular Formula: C8H8F3N
Formula Weight: 175.15
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 93-97°/28mm
Beilstein Reference: 1102465
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008117
Fórmula:
C₈H₈F₃N Ponto de ebulição: 93…97 °C (28 mmHg) Densidade: 1,222 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008117 Número CAS: 2740-83-2 EINECS: 220-367-2 ADR: 8,III |