Print…
1-Amino-3-methoxypropane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Methoxypropylamine
B24095.AK B24095.AU
B24095.AKEA 36.7 EUR
B24095.AK B24095.AU
1-Amino-3-methoxypropane 99%
1-Amino-3-methoxypropane
Purity: 99% CAS No.: 5332-73-0 Molecular Formula: CH3O(CH2)3NH2 Formula Weight: 89.14 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.4175 Odour: Amine-like Melting Point: -70° Boiling Point: 117-119° Beilstein Reference: 878144 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00014831
Fórmula: C₄H₁₁NO
Ponto de ebulição: 117…119 °C
Ponto de Fusão: < –70 °C
Densidade: 0,872
Ponto de Inflamação: 27 °C (81 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014831
Número CAS: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN: 2734
ADR: 8,II